Learn More
DWK Life Sciences™ Pièce de retenue pour ampoule Wheaton™
Prévenez la contamination croisée avec ces pièces de retenue pour ampoules de 1 et 2 ml
Marque: DWK Life Sciences™ 177105
33.07 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Empêche les éclaboussures d’ampoules
Spécification
Oui | |
Pièce de support pour ampoule | |
Plastique | |
Ampoules de 1 et 2 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%