Learn More
BCR™ Masques faciaux pour salle blanche
Les masques Berkshire offrent une efficacité de filtration tout en offrant un confort d’utilisation prolongé aux opérateurs et sont conçus pour protéger votre salle blanche ou votre environnement contrôlé contre la contamination humaine
Marque: BCR™ BM210HBPU50B
Description
- Un corps de masque extra large réduit la surface de peau exposée et offre une meilleure couverture pour les plus grands visages
- Milieu filtrant : Le PP fondu-soufflé offre une efficacité de filtration supérieure des particules et des bactéries
- La liaison ultrasonique réduit la contamination et le dégazage
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Bandeau | |
Large | |
210 x 90 mm | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) | |
BM210 |
Bleu clair | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
ASTM F2299, ASTM F2101 | |
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing | |
Conditionnement en vrac |