Learn More
BCR™ Masques faciaux pour salle blanche
Les masques Berkshire offrent une efficacité de filtration tout en offrant un confort d’utilisation prolongé aux opérateurs et sont conçus pour protéger votre salle blanche ou votre environnement contrôlé contre la contamination humaine
Marque:  BCR™ BM180ELK50B
618.45 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17881690
  • 651.00€ / 1500 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un corps de masque extra large réduit la surface de peau exposée et offre une meilleure couverture pour les plus grands visages
  • Milieu filtrant : Le PP fondu-soufflé offre une efficacité de filtration supérieure des particules et des bactéries
  • La liaison ultrasonique réduit la contamination et le dégazage
Spécification
Spécification
Masque facial pour salle blanche
Contours d’oreille
Medium
180 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM180ELK
Bleu clair
Polypropylène
Non stérile
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Conditionnement en vrac
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2016983/230801-1 Type de certificatDéclaration de conformité Date18/07/2024 Catalog NumberBM180ELK50B
Numéro de lot220208-1 Type de certificatDéclaration de conformité Date21/08/2023 Catalog NumberBM180ELK50B
Numéro de lot2016983/230801-1 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2024 Catalog NumberBM180ELK50B
Numéro de lot220208-1 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2023 Catalog NumberBM180ELK50B
Nom du produit
BCR™ Masques faciaux pour salle blanche > Dimensions : 180 x 90 mm, type de fixation : Contours d’oreille, type d’emballage : Conditionnement en vrac