Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Les cahiers Critical Print sont parfaits pour l’écriture et la consignation de données dans les environnements de salles blanches.
Marque: PURUS™ PNBCPA42210 WR
184.84 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
- Traité et conditionné en salle blanche
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
- Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
- Recyclables
- Ligné
- Sans amide ni silicone
Spécification
Polyéthylène | |
Blanc | |
297 x 210 mm | |
Autoclavable | |
Pour écrire dans les environnements de salles blanches | |
10/Carton | |
80 gsm |
Oui | |
Poly | |
210 mm | |
Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000) | |
Cahier pour salle blanche | |
A4 |