Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Les cahiers Critical Print sont parfaits pour l’écriture et la consignation de données dans les environnements de salles blanches.
Marque: PURUS™ PNBCPA42210 WG
175.75 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
- Traité et conditionné en salle blanche
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
- Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
- Recyclables
- Ligné
- Sans amide ni silicone
Spécification
Polyéthylène | |
Blanc | |
297 x 210 mm | |
Autoclavable | |
Pour écrire dans les environnements de salles blanches | |
10/Carton | |
80 gsm |
Grille | |
Poly | |
210 mm | |
Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000) | |
Cahier pour salle blanche | |
A4 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print > Blanc, A4, Quadrillé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu