Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse de patient classique avec lacets au dos
Click to view available options
Blouse de patient classique avec lacets au dos ; Type de fermeture : Attache ; Couleur : Bleu marine ; Dimensions (L x l) : 140 x 110 cm ; Utilisation conseillée (application) : Médical ; Jetable : Oui
Description
- Légères et respirantes
- Modèle sans col avec poignets élastiques
- Fermeture au dos par lacets
- Plus lourde que les autres blouses médicales tout en garantissant une meilleure opacité
- Conditionnés individuellement pour l’hygiène et une distribution contrôlée
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
À utiliser avec (application) | Médical |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Type de produit | General Purpose Gown |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu marine |
Type de bouchon | Attache |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Show More |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kolmi Hopen™ Blouse de patient classique avec lacets au dos >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction