Learn More
Abeba™ Chaussures 1500 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Construction en cuir/microfibre.
Marque:  Abeba™ 1500/39
Code produit. 15697337
  • 94.70€ / 1 paire
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Cuir grainé
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • zone de coup de pied ajustable
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
39
Polyuréthane
Acier
Blanc
Cuir
Antidérapant
1500
Graisses animales, huiles et carburants
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 1500 classiques > Taille : 39