Learn More
Abeba™ Chaussures 1500 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Construction en cuir/microfibre.
94.70€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15667337
|
Abeba™
1500/36 |
36 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15677337
|
Abeba™
1500/37 |
37 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15687337
|
Abeba™
1500/38 |
38 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15697337
|
Abeba™
1500/39 |
39 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15607347
|
Abeba™
1500/40 |
40 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15617347
|
Abeba™
1500/41 |
41 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15627347
|
Abeba™
1500/42 |
42 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15637347
|
Abeba™
1500/43 |
43 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15647347
|
Abeba™
1500/44 |
44 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15657347
|
Abeba™
1500/45 |
45 |
94.70€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15667347
|
Abeba™
1500/46 |
46 |
94.70€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir grainé
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- zone de coup de pied ajustable
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
1500 | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Blanc | |
Cuir | |
Polyuréthane | |
Acier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 1500 classiques