Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2200154
Description
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile ambrée
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
B | |
±0,075 ml | |
Verre | |
0,1 mL |
Marron | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Éprouvette graduée | |
5 ml | |
0,075 |