Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, native, w/W1
ADN polymérase Taq, native, w/W1
Marque: Invitrogen™ 18038034
Description
L’ADN polymérase Taq est une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles monobrin en présence de dNTP et d’une amorce. La solution en 1 % du détergent W-1 incluse peut améliorer la thermostabilité de l’enzyme lorsqu’elle est ajoutée à une concentration finale de 0,05 % (v/v).L’ADN polymérase Taq est constitué d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Il présente une activité d’ADN polymérase 5´→3´ et une activité d’exonucléase 5´→3´ (voir la figure). Grâce à l’ADN polymérase Taq , vous pouvez obtenir :
Applications
Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes, RT-PCR, séquençage d’ADNsb et séquençage cyclique.
Source
L’enzyme native est purifiée à partir de Thermus aquaticus YT1. Définition de l’unité
Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmoles de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 min, à 74°C.
Spécification
– 20°C | |
Liquide | |
Standard PCR | |
3’-A | |
Thermus aquaticus YT1 |
ADN polymérase Taq | |
100 Unité(s) | |
5 U/μl | |
ADN polymérase Taq (20 μl), tampon PCR ), 10X sans magnésium (1,25 ml, chlorure de magnésium ), 50 mM (1 ml), 1 % W-1 (500 μl) |