Learn More
Epredia™ Cryostat HM525 NX
Obtenez en permanence des résultats de haute qualité confortablement et efficacement grâce au cryostat Epredia™ Microm HM525 NX, cryostat de routine haute performance.
Marque: Epredia™ 956651
Description
Obtenez en permanence des résultats de haute qualité confortablement et efficacement grâce au cryostat Thermo Scientific™ HM525 NX, cryostat de routine haute performance avec logiciel intuitif et écran tactile pour une utilisation simple et efficace. Le cryostat HM525 NX associe l’utilisation et la fiabilité éprouvées du cryostat HM525 avec la nouvelle ergonomie et l’interface intuitive des cryostats Thermo Scientific NX series.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité- Verrouillage mécanique du volant
- Désinfection UV en option
- Rétraction automatique de l’échantillon lors de la course de retour
- Fonctionnement de l’écran tactile avec logiciel intuitif pour accueillir plusieurs utilisateurs
- Refroidissement de la chambre à -35°C
- 27 Positions de stockage, y compris 4 emplacements de congélation rapide
- Dispositif de congélation rapide peltier intégré qui refroidit rapidement jusqu’à -57°C±3°C
- Options de dégivrage programmables et immédiates
- Volant rotatif à contact léger manuel
- Épaisseur de coupe de 1 μm à 500 μm
- Fonction de mémoire pour une avance rapide et un positionnement des échantillons
- Longueur de la course verticale de 60 mm28 mm plage d’alimentation horizontale
- 40μ m de rétraction d’échantillon lors de la course de retour
- Orientation de l’échantillon XY avec rotation de 360° de l’axe z
Spécification
HM525 NX UV Cryostat 220-240V | |
Programmé / Immédiat | |
5 à 30 μm par incréments de 5 μm ; 30 à 100 μm par incréments de 10 μm ; 100 à 200 μm par incréments de 20 μm ; 200 à 500 μm par incréments de 50 μm | |
760 mm | |
1150 mm | |
Température ambiante -35°C +/-3°C max. à +20°°C | |
50 Hz | |
315,2 lb |
CSA, CE | |
5 à 500 μm | |
25,19 in | |
45,3 in | |
29,9 in | |
230 V 50 Hz | |
220/240 V | |
143 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.