Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes de mesure de forme haute en verre de classe B Fisherbrand™
Mesurez et versez des liquides avec précision grâce à ces éprouvettes. Les éprouvettes de mesure de forme haute en verre Fisherbrand™ de classe B sont en verre borosilicaté transparent étalonné.
14.26€ - 132.50€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4788 |
---|---|
Class | B |
Type | Éprouvette graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11847501
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 10 ml |
87.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11887491
|
Fisherbrand™
|
10 ml | 0.2 ml |
15.53€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11857501
|
Fisherbrand™
|
2000 mL | 20 ml |
132.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11897491
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 0,5 ml |
15.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11807501
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 1 ml |
16.59€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11837501
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 5 ml |
46.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11877491
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 0,1 mL |
14.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduée
- Pied hexagonal stable
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
ISO 4788 | |
Éprouvette graduée | |
Autoclavables |
B | |
Verre borosilicaté | |
500deg;C |