Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes de mesure de forme haute en verre de classe B Fisherbrand™
Mesurez et versez des liquides avec précision grâce à ces éprouvettes. Les éprouvettes de mesure de forme haute en verre Fisherbrand™ de classe B sont en verre borosilicaté transparent étalonné.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07470kg
Code produit. 11897491
  • 15.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
  • Graduée
  • Pied hexagonal stable
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
ISO 4788
B
161 mm
21 mm
0,5 ml
plusmn;0,5 ml
±0,5 ml
Éprouvette graduée
Verre borosilicaté
25 ml
Autoclavables
500deg;C