Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées de forme haute en verre de classe B
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduations:
0,1 mL
0.2 ml
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Graduée
- Pied hexagonal stable
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4788 |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 380 mm |
| Tolerance Metric | ± 5 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) extérieur | 53 mm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Graduations | 5 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Afficher plus |