Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes de mesure de forme haute en verre de classe B Fisherbrand™
Mesurez et versez des liquides avec précision grâce à ces éprouvettes. Les éprouvettes de mesure de forme haute en verre Fisherbrand™ de classe B sont en verre borosilicaté transparent étalonné.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Description
- Graduée
- Pied hexagonal stable
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
ISO 4788 | |
B | |
464 mm | |
67 mm | |
10 ml | |
plusmn; 10 ml |
±10 ml | |
Éprouvette graduée | |
Verre borosilicaté | |
1000 ml | |
Autoclavables | |
500deg;C |