Learn More
Brand™ Pipette à poire volumétrique en verre AR de classe B/sodocalcique SilberEterna™
Ces pipettes à poire offrent la plus grande précision, maintenues par des contrôles de qualité statistique stricts.
28.03€ - 75.75€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Calibré | Oui |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
Classe | B |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11818321
|
Brand™
29501 |
0,5 ml | N/A | |||||||
11848301
|
Brand™
29519 |
100 ml | N/A | |||||||
11848271
|
Brand™
29512 |
10 ml | N/A | |||||||
11838321
|
Brand™
29513 |
15 mL | N/A | |||||||
11818271
|
Brand™
29502 |
1 ml | N/A | |||||||
11868271
|
Brand™
29515 |
25 ml | N/A | |||||||
11828271
|
Brand™
29503 |
2 ml | N/A | |||||||
11858271
|
Brand™
29514 |
20 ml |
43.10€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11828321
|
Brand™
29505 |
3 mL | N/A | |||||||
11878271
|
Brand™
29518 |
50 ml | N/A | |||||||
11838271
|
Brand™
29507 |
5 ml | N/A | |||||||
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Ampoules d’une capacité de 0,5 à 2 ml fournies dans une boîte de 12
- Ampoules de 3 à 100 ml fournies dans une boîte de 6
Spécification
Autoclavable | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré |
Oui | |
B | |
Oui | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Pipette à poire volumétrique en verre AR de classe B/sodocalcique SilberEterna™