Learn More
Brand™ Pipette à poire volumétrique en verre AR de classe B/sodocalcique SilberEterna™
Ces pipettes à poire offrent la plus grande précision, maintenues par des contrôles de qualité statistique stricts.
Marque: Brand™ 29512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Ampoules d’une capacité de 0,5 à 2 ml fournies dans une boîte de 12
- Ampoules de 3 à 100 ml fournies dans une boîte de 6
Spécification
Autoclavable | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré | |
plusmn; 0,03 ml | |
440 mm |
Oui | |
B | |
Oui | |
6/boîte | |
10 ml | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Pipette à poire volumétrique en verre AR de classe B/sodocalcique SilberEterna™ > Capacité : 10 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu