Learn More
Brand™ Pipette à poire volumétrique en verre AR de classe B/sodocalcique SilberEterna™
Ces pipettes à poire offrent la plus grande précision, maintenues par des contrôles de qualité statistique stricts.
Marque: Brand™ 29514
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Ampoules d’une capacité de 0,5 à 2 ml fournies dans une boîte de 12
- Ampoules de 3 à 100 ml fournies dans une boîte de 6
Spécification
Autoclavable | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Ambré | |
plusmn; 0,04 ml | |
510 mm |
Oui | |
B | |
Oui | |
6/boîte | |
20 ml | |
Pipette volumétrique avec bulbe |