Learn More
Brand™ Pipette à poire volumétrique en verre AR de classe B/sodocalcique SilberEterna™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Ampoules d’une capacité de 0,5 à 2 ml fournies dans une boîte de 12
- Ampoules de 3 à 100 ml fournies dans une boîte de 6
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Calibré | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
| Classe | B |
| Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Quantité | 12 paquet |
| Tolérance | plusmn; 0,007 ml |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Afficher plus |