Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe A avec graduation indélébile ambrée, USP
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé conformément aux normes USP pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ de classe A avec graduation ambrée sont fabriquées en verre AR™ transparent.
58.45€ - 71.65€
Spécification
Classe | A |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Couleur de graduation | Marron |
Quantité | 6/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11731526
|
Hirschmann™
134016027 |
10 ml | 0,02 mL | 440 mm |
58.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15665455
|
Hirschmann™
134015027 |
4 ml | 0,001 mL | 400 mm |
60.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12851783
|
Hirschmann™
134016427 |
15 ml | 0,03 mL | 500 mm |
71.65€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15685455
|
Hirschmann™
134015627 |
6 ml | 0,01 mL | 400 mm |
69.80€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15605465
|
Hirschmann™
134015727 |
7 ml | 0,01 mL | 419 mm |
69.80€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conformes à la norme USP
- Un trait
- Avec identification datée des lots
Spécification
A | |
Oui | |
6/boîte |
Verre sodocalcique | |
Marron | |
Pipette de mesure |