Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe A avec graduation indélébile ambrée, USP
Code produit. 15665455
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Tolérance:
0,001 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,03 mL
Longueur (métrique):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15665455
Marque: Hirschmann™ 134015027
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé conformément aux normes USP pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ de classe A avec graduation ambrée sont fabriquées en verre AR™ transparent.
  • Conformes à la norme USP
  • Un trait
  • Avec identification datée des lots
Spécification
Classe A
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,001 mL
Volume (métrique) 4 ml
Longueur (métrique) 400 mm
Type Pipette de mesure