Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe A avec graduation indélébile ambrée, USP
Code produit. 12851783
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Tolérance:
0,001 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,03 mL
Longueur (métrique):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Unit Size:
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12851783
Brand: Hirschmann™ 134016427
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé conformément aux normes USP pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ de classe A avec graduation ambrée sont fabriquées en verre AR™ transparent.
  • Conformes à la norme USP
  • Un trait
  • Avec identification datée des lots
Specifications
Classe A
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,03 mL
Volume (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Type Pipette de mesure