Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques de classe A avec graduation indélébile ambrée, USP
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Tolérance:
0,001 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,03 mL
Longueur (métrique):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Conformes à la norme USP
- Un trait
- Avec identification datée des lots
Spécification
Spécification
| Classe | A |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | 0,01 mL |
| Volume (métrique) | 7 ml |
| Longueur (métrique) | 419 mm |
| Type | Pipette de mesure |