Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe A en PFA avec bouchon à vis
Autoclavables à 121°C
1008.14€ - 1656.84€
Spécification
Matériau du bouchon | Copolymère perfluoroalkoxy |
---|---|
Couleur | Translucide |
Matériau | PFA |
Plage de températures (impériale) | 140°F |
Plage de températures (métrique) | 60°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11377881
|
Corning™
5650P-10 |
10 ml |
1008.14€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11387881
|
Corning™
5650P-25 |
25 ml |
1273.24€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11317891
|
Corning™
5650P-50 |
50 ml |
1341.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11397881
|
Corning™
5650P-100 |
100 ml |
1588.88€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11307891
|
Corning™
5650P-250 |
250 ml |
1656.84€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11327891
|
Corning™
5650P-500 |
500 ml |
1587.74€
4 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le flacon translucide est fourni avec un bouchon à vis en perfluoroalkoxy-copolymère. Les bouchons à vis sont hermétiques et contribuent ainsi à réduire le risque de contamination extérieure Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042 et les flacons présentent des traits de graduation étalonnés individuellement. Ils supportent des températures élevées et résistent à une variété de solutions aqueuses et de solvants organiques Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon à vis.
Spécification
Copolymère perfluoroalkoxy | |
PFA | |
60°C | |
Non |
Translucide | |
140°F | |
Autoclavable | |
Plat |