Learn More
Corning™ Fiole jaugée réutilisable en PFA de classe A
Autoclavables à 121°C
Marque:  Corning™ 5650P-25
Code produit. 11387881
  • 1273.24€ / 6 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le flacon translucide est fourni avec un bouchon à vis en perfluoroalkoxy-copolymère. Les bouchons à vis sont hermétiques et contribuent ainsi à réduire le risque de contamination extérieure Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042 et les flacons présentent des traits de graduation étalonnés individuellement. Ils supportent des températures élevées et résistent à une variété de solutions aqueuses et de solvants organiques Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon à vis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,84 oz.
Translucide
25 ml
4,25 in
6/boîte
140°F
0,04 mL
Non
Bouchon à vis
GL 18
Copolymère perfluoroalkoxy
1,6 in
PFA
10,8 cm
1/boîte
60°C
Autoclavable
Plat
41 mm