Learn More
Biochrom Spare Power Supply for Biochrom Spectrophotometers
Code produit. 12486770
Click to view available options
Type:
Adaptateur secteur CA/CC
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12486770
Marque: Biochrom 80211538
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Replacement 9 V power supply for Novaspec, Libra and WPA branded visible spectrophotometers, colorimeters and cell density meters.
Spare external power supply.
Spécification
Type Adaptateur secteur CA/CC
Conditionnement EPS Box