Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque:  Hirschmann™ 224019327
Code produit. 10241253
  • 81.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation bleue
  • Certifiés conformes, avec identification des lots datée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Hexagonale
Bleu
DIN EN ISO 4788
470 mm
Éprouvette graduée
1000 ml
5
USP
Rond
A
±3 ml
Verre
10 ml
Nom du produit
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue > Capacité : 1000 ml ; Hauteur : 470 mm ; Graduations bleues ; Base hexagonale en verre