Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 224019027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation bleue
- Certifiés conformes, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
DIN EN ISO 4788 | |
390 mm | |
Éprouvette graduée | |
500 ml | |
2,5 |
USP | |
Rond | |
A | |
±1,5 ml | |
Verre | |
5 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue > Capacité : 500 ml ; Hauteur : 390 mm ; Graduations bleues ; Base hexagonale en verre
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu