Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2240186
29.80 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation bleue
- Certifiés conformes, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
DIN EN ISO 4788 | |
335 mm | |
Éprouvette graduée | |
250 ml | |
1 |
Certifié conforme | |
Rond | |
A | |
±1 ml | |
Verre | |
2 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16