Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 224017027
Description
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation bleue
- Certifiés conformes, avec identification des lots datée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
DIN EN ISO 4788 | |
170 mm | |
Éprouvette graduée | |
25 ml | |
0,25 |
USP | |
Rond | |
A | |
±0,15 ml | |
Verre | |
0,5 ml |