Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Demi-masque respiratoire à cartouche double haute performance (classe 1)
Marque: Honeywell™ N65550031
Description
- La conception ergonomique légère et à profil bas favorise des niveaux élevés d’adoption par l’utilisateur
- Bandeau de support et étrier uniques pour faciliter le réglage
- Le joint retourné profilé offre une excellente étanchéité faciale, qui ne cause pas d’inconfort
- Le matériau en élastomère thermoplastique évite les allergènes en latex courants avec les masques économiques
- Le harnais unique à quatre points avec sangle de soutien cervical est facile à utiliser
- La conception ergonomique du harnais et le système de suspension amélioré s’adaptent parfaitement au-dessus de la tête, offrant un haut niveau de confort
- La vanne d’expiration supérieure permet d’expirer davantage d’air, améliorant le confort et réduisant la chaleur dans le masque des utilisateurs
- Espace mort d’air réduit pour moins de réinhalation de l’air expiré
- L’épaisseur variable de la zone d’étanchéité s’adapte parfaitement à l’arête du nez
- Cartouches de filtre non fournies, disponibles séparément
Informations sur la commande
Cartouches de filtre non fournies, disponibles séparément
Spécification
Cartouches filtrantes vendues séparément | |
EPI de catégorie 3, Certificat CE : 251, Attestation CE : CE Ceert 251-5500Respir-Déc 2007, EN 140, Déclaration de conformité INSPEC N65550031 | |
Élastomère thermoplastique | |
Industries chimiques, de laboratoire et pétrochimiques |
Cartouche double : Classe 1 | |
Gris | |
S | |
Harnais de tête à 4 points |