Learn More
Kartell™ Pinces pour joints en verre
Pinces en plastique pour une connexion sûre des joints coniques en verre de finition standard
34.70€ - 59.35€
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15875577
|
Kartell™
3101900 |
10/19 |
34.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15825587
|
Kartell™
3343500 |
34/35 |
53.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15835587
|
Kartell™
3454000 |
45/40 |
59.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistants à la corrosion
- Ne raient pas le verre
- Disponibles en différentes couleurs selon la dimension
- Autoclavables
Spécification
10/paquet | |
POM |