Learn More
Kartell™ Pinces pour joints en verre
Pinces en plastique pour une connexion sûre des joints coniques en verre de finition standard
Marque:  Kartell™ 3454000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Code produit. 15835587
  • 59.35€ / 10 pièces
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
  • Résistants à la corrosion
  • Ne raient pas le verre
  • Disponibles en différentes couleurs selon la dimension
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
10/paquet
POM
45/40
Marron