Learn More
Kartell™ Pinces pour joints en verre
Pinces en plastique pour une connexion sûre des joints coniques en verre de finition standard
Marque:  Kartell™ 3101900
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Code produit. 15875577
  • 34.70€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Résistants à la corrosion
  • Ne raient pas le verre
  • Disponibles en différentes couleurs selon la dimension
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
10/paquet
POM
10/19