Learn More
Kartell™ Pinces pour joints en verre
Pinces en plastique pour une connexion sûre des joints coniques en verre de finition standard
Marque: Kartell™ 3343500
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10400kg
Description
- Résistants à la corrosion
- Ne raient pas le verre
- Disponibles en différentes couleurs selon la dimension
- Autoclavables
Spécification
10/paquet | |
POM | |
34/35 | |
Orange |