Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
14.20€ - 678.38€
Identifiants chimiques
CAS 1545801
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.1
Numéro MDL MFCD00150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10083010
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
227130050
5 g Flacon en verre N/A N/A N/A
10338460
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
227135000
500 g Bouteille en verre
31.76€
500g
10134520
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
227130010
1kg Bouteille en verre
51.46€
1kg
10083163
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
227130051
5kg Flacon en plastique
182.92€
5kg
13438488
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
227130250
25kg Tambour en fibre
678.38€
25kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. The toxicological properties have not been fully investigated.
NFPA
Health:
Signal Word: CAUTION!
Identifiant produit
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals