Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13438488 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
Code produit. 13438488
Marque: Thermo Scientific Acros 227130250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1545801
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.1
Numéro MDL MFCD00150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, trisodium salt dihydrate
Point de fusion >300,0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Tambour en fibre
Formule linéaire NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantité 25kg
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :720 g/l (25°C).Autres solubilités : insoluble dans l’alcool
Poids de la formule 294.09
Pourcentage de pureté 0.99
Qualité Pures
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline