Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
Informations sur la décomposition | >230°C |
Point de fusion | >300,0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,76 g/ml |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
Quantité | 5kg |