Learn More
Acide citrique, sel trisodique dihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10083010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
Code produit. 10083010
Marque: Thermo Scientific Acros 227130050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1545801
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.1
Numéro MDL MFCD00150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, trisodium salt dihydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantité 5 g
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 294.09
Pourcentage de pureté 0.99
Qualité Pures
Forme physique Crystalline Powder or Crystals