Learn More
Acide citrique, sel de triammonium, +97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
36.68€ - 321.60€
Identifiants chimiques
CAS 3458-72-8
Formule moléculaire C6H20N3O7+3
Poids moléculaire (g/mol) 246.24
Numéro MDL MFCD00036406
Clé InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonyme ammonium citrate
CID PubChem 131675891
Nom IUPAC Azane ;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumylidène)méthyl]butylidène]oxidanium
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10320624
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
391410500
50g Flacon en plastique
36.68€
50g
10459693
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
391412500
250g Flacon en plastique
112.56€
250g
10157093
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
391410010
1kg Flacon en plastique
321.60€
1kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acide citrique, sel de triammonium, +97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals