Learn More
Acide citrique, sel de triammonium, +97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10459693 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 10459693
Marque: Thermo Scientific Acros 391412500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3458-72-8
Formule moléculaire C6H20N3O7+3
Poids moléculaire (g/mol) 246.24
Numéro MDL MFCD00036406
Clé InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonyme ammonium citrate
CID PubChem 131675891
Nom IUPAC Azane ;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumylidène)méthyl]butylidène]oxidanium
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, triammonium salt
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250g
Poids de la formule 243.22
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Qualité Extra pur
Forme physique Crystals