Learn More
Acide citrique, sel de triammonium, +97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric acid, triammonium salt |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 1kg |
| Poids de la formule | 243.22 |
| Qualité | Extra pur |
| Forme physique | Crystals |