Learn More
Acide citrique, sel de triammonium, +97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Citric acid, triammonium salt |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 50g |
| Poids de la formule | 243.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% |
| Qualité | Extra pur |
| Forme physique | Crystals |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction