Learn More
ChromaCare™, rinçage aqueux LC-MS, lavage de sonde 4, Thermo Scientific™
Le mélange prêt à l’emploi d’eau et d’acétonitrile à 2 % (v/v) sert de solution de lavage aqueuse pour nettoyer les sondes à échantillons et les aiguilles sur les instruments LC.
Marque: Thermo Scientific T001282500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient au nettoyage de l’aiguille de préparation des échantillons et des tuyaux de vidange sur l’instrument LC après échantillonnage
- Gagnez du temps en utilisant le mélange en vente libre — préfabriqué pour plus de commodité
- Contribue à préserver la propreté des lignes d’échantillonnage et à réduire le transfert des échantillons
- Conditionné dans un flacon en verre ambré de 2,5 L
- Complémentaire au T001262500
Spécification
75-05-8 | |
Water with 2% Acetonitrile | |
2.5 L |
1.8 to 2.2% (Acetonitrile) | |
Flacon en verre ambré | |
Liquide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ChromaCare™, rinçage aqueux LC-MS, lavage de sonde 4, Thermo Scientific™ > 2,5 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu