Learn More
ChromaCare™, rinçage aqueux LC-MS, lavage de sonde 1, Thermo Scientific™
Le mélange prêt à l’emploi d’eau et d’acétonitrile à 2 % (v/v) sert de solution de lavage aqueuse pour nettoyer les sondes à échantillons et les aiguilles sur les instruments LC.
Marque:  Thermo Scientific T001252500
127.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15842544
  • 130.00€ / 2.50L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Convient au nettoyage de l’aiguille de préparation des échantillons et des tuyaux de vidange sur l’instrument LC après échantillonnage
  • Gagnez du temps en utilisant le mélange en vente libre — préfabriqué pour plus de commodité
  • Contribue à préserver la propreté des lignes d’échantillonnage et à réduire le transfert des échantillons
  • Conditionné dans un flacon en verre ambré de 2,5 L
  • Complémentaire au T001262500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
75-05-8
Eau avec 2 % d’acétonitrile
2.5 L
1.8 to 2.2% (Acetonitrile)
Flacon en verre ambré
Liquide
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot187700 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberT001252500
Numéro de lot195882 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberT001252500
Numéro de lot198163 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog NumberT001252500
Nom du produit
ChromaCare™, rinçage aqueux LC-MS, lavage de sonde 1, Thermo Scientific™ > 2,5 l