Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg à 300 g. Les cartouches SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS sont des colonnes préconditionnées pour une utilisation directe dans les systèmes Teledyne Isco™. Disponibles en plusieurs tailles avec 25–300 g d’adsorbant SiOH.
Marque: Macherey-Nagel™ 732804
Description
Pour un fonctionnement pratique et une mise à l’échelle fiable, ces cartouches Flash prêtes à l’emploi peuvent être utilisées avec les systèmes Isco Companion™ et autres systèmes Teledyne Isco CombiFlash™, ou en version autonome pour toutes les combinaisons pompe/détecteur (par exemple, celles de Biotage™, Büchi™)
- Ces cartouches économiques prêtes à l’emploi augmentent la flexibilité et permettent d’économiser du temps et de l’argent
- Améliore la sécurité analytique : stabilité à haute pression, excellente efficacité de séparation, bonne reproductibilité
- Conditionnés avec 25 g à 200 g d’adsorbant SiOH
- Plaques de CCM correspondantes : couches de silice
- Macherey-Nagel™ est l’une des principales sociétés de silice et de CCM
Spécification
240 mm | |
Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer mâle | |
D.I. 30,8 mm | |
Colonne Flash | |
À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |
PP | |
Colonne SiOH Flash RS | |
80 g de SiOH | |
Chromatographie Flash | |
15 bar |