Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg à 300 g. Les cartouches SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS sont des colonnes préconditionnées pour une utilisation directe dans les systèmes Teledyne Isco™. Disponibles en plusieurs tailles avec 25–300 g d’adsorbant SiOH.
Marque:  Macherey-Nagel™ 732806
Code produit. 12768322
  • 461.00€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour un fonctionnement pratique et une mise à l’échelle fiable, ces cartouches Flash prêtes à l’emploi peuvent être utilisées avec les systèmes Isco Companion™ et autres systèmes Teledyne Isco CombiFlash™, ou en version autonome pour toutes les combinaisons pompe/détecteur (par exemple, celles de Biotage™, Büchi™)
  • Ces cartouches économiques prêtes à l’emploi augmentent la flexibilité et permettent d’économiser du temps et de l’argent
  • Améliore la sécurité analytique : stabilité à haute pression, excellente efficacité de séparation, bonne reproductibilité
  • Emballée avec un adsorbant SiOH de 25 g à 200 g
  • Plaques de CCM correspondantes : couches de silice
  • Macherey-Nagel™ est l’une des principales sociétés de silice et de CCM
Spécification
Spécification
200 mm
Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer mâle
D.I. 60,0 mm
Colonne Flash
À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf
PP
Colonne SiOH Flash RS
200 g de SiOH
Chromatographie Flash
12 bar
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS > Poids adsorbant : 200 g ; diamètre intérieur : 60,0mm ; Longueur : 200 mm ; Pression maximale : 12 bar ; boîte de 6