Learn More
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
86.50€ - 106.00€
Spécification
Méthode de test Colorimétrique
Type Kit de test 2 en 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Description Plage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Plage Prix Quantité et disponibilité  
10631613
Afficher les documents
Lovibond™
147045
Valeur de pH
Chlore
6,5 à 8,4 de pH
0,1 à 2 mg/l de Cl2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10739355
Afficher les documents
Lovibond™
147235
Valeur de pH
Cuivre
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cu
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11735458
Afficher les documents
Lovibond™
147015
Valeur de pH
Chlore
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cl2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10193202
Afficher les documents
Lovibond™
147016
Valeur de pH
Chlore
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cl2
96.80€
1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10739104
Afficher les documents
Lovibond™
147026
Valeur de pH
Chlore
6,5 à 8,4 de pH
0 à 4 mg/l de Cl2
96.80€
1 pièce
10461045
Afficher les documents
Lovibond™
147285
Valeur de pH
Brome
6,5 à 8,4 de pH
0 à 5 mg/l de Br
99.25€
1 pièce
Description
Description
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
  • Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
  • Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Spécification
Colorimétrique
Kit de test 2 en 1
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™