Learn More
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
Marque: Lovibond™ 147045
Description
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
- Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
- Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Valeur de pH Chlore |
|
6,5 à 8,4 de pH 0,1 à 2 mg/l de Cl2 |
|
Colorimétrique | |
Kit de test 2 en 1 |