Learn More
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
Marque:  Lovibond™ 147015
Code produit. 11735458
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
  • Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
  • Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Spécification
Valeur de pH
Chlore
30
30 tests
Kit de test 2 en 1
Disques Checkit, cellules, tige d’agitation et réactifs pour comprimés Aqualytic (pour30 tests) pour le test désiré
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cl2
Colorimétrique
Nom du produit
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™ > pH et chlore 0 à 1 mg/l